Drukuj
Dichlorek dibutylocyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: DBTC
M-Clarity™ quality level = MQ100
205494-250G 205494-50G
SIAL205494-250GEA 471 PLN
SIAL205494-250G SIAL205494-50G
Dichlorek dibutylocyny, Sigma-Aldrich®
Dichlorek dibutylocyny
Formuła: C₈H₁₈Cl₂Sn
MW: 303.85 g/mol
Temp. Wrzenia: 275
Temp. topnienia: 37…39 °C
Gęstość: 1.37…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000518
Numer CAS: 683-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-670-0
Jednostka: 2928
ADR: 6.1 II