Drukuj
Dichlorek dibutylocyny for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: DBTC
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04184.0250 8.04184.1000
8.04184.0250EA 511 PLN
8.04184.0250 8.04184.1000
Dichlorek dibutylocyny for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dichlorek dibutylocyny
Formuła: C₈H₁₈Cl₂Sn
MW: 303.85 g/mol
Temp. Wrzenia: 275
Temp. topnienia: 37…39 °C
Gęstość: 1.37…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000518
Numer CAS: 683-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-670-0
Jednostka: 3146
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.32 g/l (20 °C)
Melting Point 37 - 41 °C
Molar Mass 303.85 g/mol
Boiling Point 148 °C (16 hPa)
Vapor Pressure 0.0016 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.37 - 1.40 g/cm3 (20 °C)