Drukuj
Dichlorek dibutylocyny 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DBTC
194872500 194870250
ACRO194872500EA 483 PLN
ACRO194872500 ACRO194870250
Dichlorek dibutylocyny 97%
Dichlorek dibutylocyny
Formuła: C₈H₁₈Cl₂Sn
MW: 303.85 g/mol
Temp. Wrzenia: 135 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 39…41 °C
Gęstość: 1.4 g/cm³
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000518
Numer CAS: 683-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-670-0
Jednostka: 2928
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %