Drukuj
3-merkaptopropylotrietoksysilan ≥94%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
B21191.14EA 676 PLN
B21191.14 B21191.22
3-merkaptopropylotrietoksysilan ≥94%
3-merkaptopropylotrietoksysilan
Formuła: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 238,42 g/mol
Temp. Wrzenia: 210 °C
Gęstość: 0,98
Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053924
Numer CAS: 14814-09-6
Numer WE (dawny EINECS): 238-883-1