Oktylotrietoksysilan 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Triethoxy(octyl)silane, Triethoxyoctylsilane
L04407.18
L04407.30
L04407.0B
L04407.18EA
250
PLN
L04407.18
L04407.30
L04407.0B
Oktylotrietoksysilan 95%
Oktylotrietoksysilan
Purity: 95%
CAS No.: 2943-75-1
Molecular Formula: CH3(CH2)7Si(OCH2CH3)3
Formula Weight: 276.49
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4170
Melting Point:
Formuła:
C₁₄H₃₂O₃Si Temp. Wrzenia: 265 °C Temp. topnienia: < –40 °C Gęstość: 0,878 Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039883 Numer CAS: 2943-75-1 Numer WE (dawny EINECS): 220-941-2 |