Drukuj
Metylotrimetoksysilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Trimethoxy(methyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
246174-1L 246174-250ML
SIAL246174-1LEA 761 PLN
SIAL246174-1L SIAL246174-250ML
Metylotrimetoksysilan, Sigma-Aldrich®
Metylotrimetoksysilan
Formuła: C₄H₁₂O₃Si
Temp. Wrzenia: 102 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 11 °C
Gęstość: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008342
Numer CAS: 1185-55-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-685-0