Metylotrimetoksysilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trimethoxy(methyl)silane
B23594.AK
B23594.AU
B23594.AKEA
309
PLN
B23594.AK
B23594.AU
Metylotrimetoksysilan ≥97%
Metylotrimetoksysilan
Purity: 97%
CAS No.: 1185-55-3
Molecular Formula: CH3Si(OCH3)3
Formula Weight: 136.23
Flash Point: 9°(48°F)
Refractive Index: 1.3700
Boiling Point: 102-103°
Beilstein Reference: 1736151
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008342
Formuła:
C₄H₁₂O₃Si Temp. Wrzenia: 102…103 °C Temp. topnienia: 11 °C Gęstość: 0,955 Temp. Zapłonu: 9 °C (48 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008342 Numer CAS: 1185-55-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-685-0 ADR: 3,II |