Drukuj
Metylotrimetoksysilan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethoxy(methyl)silane
250540050 250542500 250540010
ACRO250540050EA 129 PLN
ACRO250540050 ACRO250542500 ACRO250540010
Metylotrimetoksysilan 97%
Metylotrimetoksysilan
Formuła: C₄H₁₂O₃Si
Temp. Wrzenia: 102 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008342
Numer CAS: 1185-55-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-685-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3695 to 1.3715 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %