Drukuj
Metylotrietoksysilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Triethoxy(methyl)silane
MQ200
175579-250G 175579-50G
SIAL175579-250GEA 387 PLN
SIAL175579-250G SIAL175579-50G
Metylotrietoksysilan, Sigma-Aldrich®
Metylotrietoksysilan
Formuła: C₇H₁₈O₃Si
MW: 178.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 143…145 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 30
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009066
Numer CAS: 2031-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-983-9