Metylotrietoksysilan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 2031-67-6
Molecular Formula: C7H18O3Si
Formula Weight: 178.30
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.3835
Odour: Mild
Melting Point:
Formuła:
C₇H₁₈O₃Si Temp. Wrzenia: 141…143 °C Temp. topnienia: < –50 °C Gęstość: 0,897 Temp. Zapłonu: 23 °C (73 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009066 Numer CAS: 2031-67-6 Numer WE (dawny EINECS): 217-983-9 ADR: 3,III |