Drukuj
Metylotrietoksysilan 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
174622500 174620010
ACRO174622500EA 350 PLN
ACRO174622500 ACRO174620010
Metylotrietoksysilan 98+%
Metylotrietoksysilan
Formuła: C₇H₁₈O₃Si
Temp. Wrzenia: 141…143 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009066
Numer CAS: 2031-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-983-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3825 to 1.3845 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Hydrolyzable chloride ≤0.01 %