Heksylotrimetoksysilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L03576.06
L03576.14
L03576.06EA
206
PLN
L03576.06
L03576.14
Heksylotrimetoksysilan ≥97%
Heksylotrimetoksysilan
Purity: 97%
CAS No.: 3069-19-0
Molecular Formula: CH3(CH2)5Si(OCH3)3
Formula Weight: 206.36
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 2347551
MDL No.: MFCD00039801
Formuła:
C₉H₂₂O₃Si Temp. Wrzenia: 202…203 °C Gęstość: 0,920 Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039801 Numer CAS: 3069-19-0 Numer WE (dawny EINECS): 221-331-9 |