Ethyltrimethoxysilane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22752.14
B22752.22
AB133292.0100
B22752.14EA
209
PLN
B22752.14
B22752.22
ABCRAB133292.0100
Ethyltrimethoxysilane ≥97%
Ethyltrimethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 5314-55-6
Molecular Formula: (CH3O)3SiCH2CH3
Formula Weight: 150.25
Flash Point: 27°(81°F)
Refractive Index: 1.3840
Boiling Point: 123-124°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00051541
Formuła:
C₅H₁₄O₃Si Temp. Wrzenia: 123…124 °C Gęstość: 0,940 Temp. Zapłonu: 27 °C (81 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051541 Numer CAS: 5314-55-6 Numer WE (dawny EINECS): 226-272-9 ADR: 3,III |