Dodecylotrietoksysilan 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17293.22
L17293.14
L17293.22EA
2430
PLN
L17293.22
L17293.14
Dodecylotrietoksysilan 95%
Dodecylotrietoksysilan
Purity: 95%
CAS No.: 18536-91-9
Molecular Formula: C18H40O3Si
Formula Weight: 332.60
Flash Point:
Formuła:
C₁₈H₄₀O₃Si Temp. Wrzenia: 152…153 °C (3 mmHg) Gęstość: 0,890 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048437 Numer CAS: 18536-91-9 Numer WE (dawny EINECS): 242-409-9 |