Decylotrimetoksysilan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 5575-48-4
Molecular Formula: CH3(CH2)9Si(OCH3)3
Formula Weight: 262.47
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.4220
Melting Point: -37°
Boiling Point: 102-106°/3.5mm
Beilstein Reference: 8625082
MDL No.: MFCD00069135
Formuła:
C₁₃H₃₀O₃Si Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00069135 Numer CAS: 5575-48-4 |