Drukuj
Izobytylotrimetoksysilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
444065-100ML 444065-25ML
SIAL444065-100MLEA 299 PLN
SIAL444065-100ML SIAL444065-25ML
Izobytylotrimetoksysilan, Sigma-Aldrich®
Izobytylotrimetoksysilan
Formuła: (H₃C)₂HCSi(OCH₃)₃
MW: 178.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 155
Gęstość: 0.933 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00051589
Numer CAS: 18395-30-7
Numer WE (dawny EINECS): 242-272-5