Izobytylotrimetoksysilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21048.14
B21048.22
B21048.36
B21048.14EA
193
PLN
B21048.14
B21048.22
B21048.36
Izobytylotrimetoksysilan ≥97%
Izobytylotrimetoksysilan
Purity: 97%
CAS No.: 18395-30-7
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2Si(OCH3)3
Formula Weight: 178.31
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.3960
Boiling Point: 154-157°
Beilstein Reference: 2233976
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00051589
Formuła:
(H₃C)₂HCSi(OCH₃)₃ MW: 178.3 g/mol Temp. Wrzenia: 154…157 °C Gęstość: 0.930 Temp. Zapłonu: 43 °C (109 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051589 Numer CAS: 18395-30-7 Numer WE (dawny EINECS): 242-272-5 ADR: 3 III |