Drukuj
N-(2-aminoetylo-3-aminopropylo)trimetoksysilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
440302-100ML 440302-500ML
SIAL440302-100MLEA 317 PLN
SIAL440302-100ML SIAL440302-500ML
N-(2-aminoetylo-3-aminopropylo)trimetoksysilan, Sigma-Aldrich®
N-(2-aminoetylo-3-aminopropylo)trimetoksysilan
Formuła: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 222.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 261…263 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼ 0 °C
Gęstość: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 136
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008173
Numer CAS: 1760-24-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-164-6