N-(2-aminoetylo-3-aminopropylo)trimetoksysilan 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
L14043.14
L14043.22
L14043.36
L14043.14EA
256
PLN
L14043.14
L14043.22
L14043.36
N-(2-aminoetylo-3-aminopropylo)trimetoksysilan 96%
N-(2-aminoetylo-3-aminopropylo)trimetoksysilan
Purity: 96%
CAS No.: 1760-24-3
Molecular Formula: (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
Formula Weight: 222.36
Flash Point: 136°(276°F)
Refractive Index: 1.4435
Odour: Ammonia-like
Boiling Point: 261-263°
Beilstein Reference: 636230
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008173
Formuła:
H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ MW: 222.36 g/mol Temp. Wrzenia: 261…263 °C Temp. topnienia: ∼ 0 °C Gęstość: 1.010 Temp. Zapłonu: 136 °C (276 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008173 Numer CAS: 1760-24-3 Numer WE (dawny EINECS): 217-164-6 ADR: 8 III |