Drukuj
N-(2-aminoetylo-3-aminopropylo)trimetoksysilan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
216531000 216535000
ACRO216531000EA 284 PLN
ACRO216531000 ACRO216535000
N-(2-aminoetylo-3-aminopropylo)trimetoksysilan 97%
N-(2-aminoetylo-3-aminopropylo)trimetoksysilan
Formuła: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 222.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 261…263 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼ 0 °C
Gęstość: 1.03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 136
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008173
Numer CAS: 1760-24-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-164-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %