Drukuj
3-Aminopropylotrimetoksysilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-(Trimethoxysilyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)propan-1-amine, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, 3-Aminopropyltrimethoxysilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
281778-100ML 281778-500ML 281778-5ML
SIAL281778-100MLEA 488 PLN
SIAL281778-100ML SIAL281778-500ML SIAL281778-5ML
3-Aminopropylotrimetoksysilan, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropylotrimetoksysilan
Formuła: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 179.29 g/mol
Temp. Wrzenia: 194
Gęstość: 1.0265 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008206
Numer CAS: 13822-56-5
Numer WE (dawny EINECS): 237-511-5