3-Aminopropylotrimetoksysilan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Trimethoxysilyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)propan-1-amine, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, 3-Aminopropyltrimethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 13822-56-5
Molecular Formula: C6H17NO3Si
Formula Weight: 179.29
Flash Point: 90°(194°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.02
Refractive Index: 1.4240
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
Boiling Point: 194°
Beilstein Reference: 2038118
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008206
Formuła:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ MW: 179.29 g/mol Temp. Wrzenia: 194 °C Gęstość: 1.02 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008206 Numer CAS: 13822-56-5 Numer WE (dawny EINECS): 237-511-5 ADR: 8 III |