Drukuj
3-Aminopropylotrimetoksysilan 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Trimethoxysilyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)propan-1-amine, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, 3-Aminopropyltrimethoxysilane
313251000 313250025 313255000
ACRO313251000EA 325 PLN
ACRO313251000 ACRO313250025 ACRO313255000
3-Aminopropylotrimetoksysilan 95%
3-Aminopropylotrimetoksysilan
Formuła: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 179.29 g/mol
Temp. Wrzenia: 194 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008206
Numer CAS: 13822-56-5
Numer WE (dawny EINECS): 237-511-5
Jednostka: 3267
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %