Drukuj
(3-Aminopropylo)trietoksysilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
440140-100ML 440140-500ML
SIAL440140-100MLEA 559 PLN
SIAL440140-100ML SIAL440140-500ML
(3-Aminopropylo)trietoksysilan, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropylo)trietoksysilan
Formuła: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Temp. Wrzenia: 217 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < –70 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008207
Numer CAS: 919-30-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-048-4