(3-Aminopropylo)trietoksysilan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
A10668.36
A10668.0E
A10668.22
A10668.36EA
1320
PLN
A10668.36
A10668.0E
A10668.22
(3-Aminopropylo)trietoksysilan 98%
(3-Aminopropylo)trietoksysilan
Purity: 98%
CAS No.: 919-30-2
Molecular Formula: C9H23NO3Si
Formula Weight: 221.37
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Amine-like
pH: 11
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 1754988
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008207
Formuła:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Temp. Wrzenia: 217 °C Temp. topnienia: < –70 °C Gęstość: 0,948 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008207 Numer CAS: 919-30-2 Numer WE (dawny EINECS): 213-048-4 ADR: 8,II |