(2-Cyjanoetylo)trietoksysilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Triethoxy(2-cyanoethyl)silane, 3-(Triethoxysilyl)propiononitrile, 3-(Triethoxysilyl)propionitrile
L03543.14
L03543.22
L03543.14EA
389
PLN
L03543.14
L03543.22
(2-Cyjanoetylo)trietoksysilan ≥97%
(2-Cyjanoetylo)trietoksysilan
Purity: 97%
CAS No.: 919-31-3
Molecular Formula: NCCH2CH2Si(OCH2CH3)3
Formula Weight: 217.34
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4130
Boiling Point: 224-225°
Beilstein Reference: 1776392
MDL No.: MFCD00019851
Formuła:
NCCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Temp. Wrzenia: 224…225 °C Gęstość: 0,980 Temp. Zapłonu: 100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019851 Numer CAS: 919-31-3 Numer WE (dawny EINECS): 213-050-5 |