Drukuj
(3-Chloropropylo)trimetoksysilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ100
440183-100ML 440183-1L
SIAL440183-100MLEA 357 PLN
SIAL440183-100ML SIAL440183-1L
(3-Chloropropylo)trimetoksysilan, Sigma-Aldrich®
(3-Chloropropylo)trimetoksysilan
Formuła: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Temp. Wrzenia: 195 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 1,082 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000997
Numer CAS: 2530-87-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-787-9