(3-Chloropropylo)trimetoksysilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
B22517.22
B22517.36
B22517.22EA
321
PLN
B22517.22
B22517.36
(3-Chloropropylo)trimetoksysilan ≥97%
(3-Chloropropylo)trimetoksysilan
Purity: 97%
CAS No.: 2530-87-2
Molecular Formula: ClCH2CH2CH2Si(OCH3)3
Formula Weight: 198.72
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Recognizable
Melting Point: -50°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 969627
MDL No.: MFCD00000997
Formuła:
ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Temp. Wrzenia: 195…197 °C Temp. topnienia: –50 °C Gęstość: 1,077 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000997 Numer CAS: 2530-87-2 Numer WE (dawny EINECS): 219-787-9 |