Drukuj
(3-Chloropropylo)trimetoksysilan 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
137280250 137281000 137285000
ACRO137280250EA 150 PLN
ACRO137280250 ACRO137281000 ACRO137285000
(3-Chloropropylo)trimetoksysilan 98+%
(3-Chloropropylo)trimetoksysilan
Formuła: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Temp. Wrzenia: 195…196 °C (750 mmHg)
Temp. topnienia: -50 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000997
Numer CAS: 2530-87-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-787-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=5% in Methanol)