Drukuj
Trichloro(metylo)silan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichloro(methyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08255.0250 8.08255.1000
8.08255.0250EA 145 PLN
8.08255.0250 8.08255.1000
Trichloro(metylo)silan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trichloro(metylo)silan
Formuła: CH₃Cl₃Si
MW: 149.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 66
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 1
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000481
Numer CAS: 75-79-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-902-6
Jednostka: 1250
ADR: 3 (8) II
REACH: 01-2119475226-36
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -90 °C
Molar Mass 149.47 g/mol
Boiling Point 66 °C
Vapor Pressure 189 hPa (20 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.411 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.5 - 10.4 %(V)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic,Hydrolysis
Ignition Point 500 °C