Drukuj
Trichloro(metylo)silan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
B23107.22 B23107.36
B23107.22EA 276 PLN
B23107.22 B23107.36
Trichloro(metylo)silan ≥97%
Trichloro(metylo)silan
Purity: 97% CAS No.: 75-79-6 Molecular Formula: CH3Cl3Si Formula Weight: 149.48 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4115 Odour: Pungent Melting Point: -78° Boiling Point: 64-66° Beilstein Reference: 1361381 UN No.: 1250 MDL No.: MFCD00000481
Formuła: CH₃Cl₃Si
Temp. Wrzenia: 64…66 °C
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 1,270
Temp. Zapłonu: 8 °C (46 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000481
Numer CAS: 75-79-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-902-6
Jednostka: 1250
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475226-36