Drukuj
Trichloro(metylo)silan 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichloro(methyl)silane
127930100 127935000
ACRO127930100EA 138 PLN
ACRO127930100 ACRO127935000
Trichloro(metylo)silan 98+%
Trichloro(metylo)silan
Formuła: CH₃Cl₃Si
MW: 149.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 66 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –77 °C
Gęstość: 1.27 g/cm³
Temp. Zapłonu: –15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000481
Numer CAS: 75-79-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-902-6
Jednostka: 1250
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475226-36
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %