Drukuj
Trichlorek butylocyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: n-Butyltin trichloride, Trichlorobutylstannane
M-Clarity™ quality level = MQ100
201057-500G 201057-100G 201057-5G
SIAL201057-500GEA 921 PLN
SIAL201057-500G SIAL201057-100G SIAL201057-5G
Trichlorek butylocyny, Sigma-Aldrich®
Trichlorek butylocyny
Formuła: C₄H₉Cl₃Sn
MW: 282.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 227
Gęstość: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00000515
Numer CAS: 1118-46-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-263-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 II