Trichlorek butylocyny ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 96%
CAS No.: 1118-46-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3SnCl3
Formula Weight: 282.17
Flash Point: 81°(178°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.693
Refractive Index: 1.5244
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Acrid
Melting Point: -63°
Boiling Point: 98°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000515
Formuła:
C₄H₉Cl₃Sn Temp. Wrzenia: 98 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: –63 °C Gęstość: 1,693 Temp. Zapłonu: 81 °C (178 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000515 Numer CAS: 1118-46-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-263-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |