Drukuj
3-(2,3-epoksypropoksy)-propylo]trimetoksosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
440167-100ML 440167-1L 440167-2.5L 440167-500ML
SIAL440167-100MLEA 279 PLN
SIAL440167-100ML SIAL440167-1L SIAL440167-2.5L SIAL440167-500ML
3-(2,3-epoksypropoksy)-propylo]trimetoksosilan, Sigma-Aldrich®
3-(2,3-epoksypropoksy)-propylo]trimetoksosilan
Formuła: C₉H₂₀O₅Si
Temp. Wrzenia: 299 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005144
Numer CAS: 2530-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-784-2