Drukuj
3-(2,3-epoksypropoksy)-propylo]trimetoksosilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41807.0100 8.41807.0500
8.41807.0100EA 291 PLN
8.41807.0100 8.41807.0500
3-(2,3-epoksypropoksy)-propylo]trimetoksosilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-(2,3-epoksypropoksy)-propylo]trimetoksosilan
Formuła: C₉H₂₀O₅Si
Temp. Wrzenia: 299 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005144
Numer CAS: 2530-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-784-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) immiscible,(decomposition)
Molar Mass 236.34 g/mol
Boiling Point 290 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 122 °C
Explosion Limit 0.43 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 6.8 (100 g/l, H2O)
Ignition Point 400 °C
Viscosity kinematic 3 mm2/s (25 °C)