3-(2,3-epoksypropoksy)-propylo]trimetoksosilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
A18431.14
A18431.36
A18431.22
AB116946.0025
A18431.14EA
290
PLN
A18431.14
A18431.36
A18431.22
ABCRAB116946.0025
3-(2,3-epoksypropoksy)-propylo]trimetoksosilan ≥97%
3-(2,3-epoksypropoksy)-propylo]trimetoksosilan
Purity: 97%
CAS No.: 2530-83-8
Molecular Formula: C9H20O5Si
Formula Weight: 236.34
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₉H₂₀O₅Si Temp. Wrzenia: 119…121 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: < –70 °C Gęstość: 1,072 Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005144 Numer CAS: 2530-83-8 Numer WE (dawny EINECS): 219-784-2 |