Drukuj
3-(2,3-epoksypropoksy)-propylo]trimetoksosilan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
216540050 216541000 216545000 216540025
ACRO216540050EA 164 PLN
ACRO216540050 ACRO216541000 ACRO216545000 ACRO216540025
3-(2,3-epoksypropoksy)-propylo]trimetoksosilan 97%
3-(2,3-epoksypropoksy)-propylo]trimetoksosilan
Formuła: C₉H₂₀O₅Si
Temp. Wrzenia: 120 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005144
Numer CAS: 2530-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-784-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA