Winylotrietoksysilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 78-08-0
Molecular Formula: C8H18O3Si
Formula Weight: 190.31
Flash Point: 34°(93°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.903
Refractive Index: 1.3990
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 160-161°
Beilstein Reference: 1767229
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009063
Formuła:
C₈H₁₈O₃Si Temp. Wrzenia: 160…161 °C Gęstość: 0,903 Temp. Zapłonu: 34 °C (93 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009063 Numer CAS: 78-08-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-081-7 ADR: 3,III |