Drukuj
siarczan cyny (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tin(II) sulphate, Tin sulphate, Stannous sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
244635-100G 244635-500G
SIAL244635-100GEA 217 PLN
SIAL244635-100G SIAL244635-500G
siarczan cyny (II), Sigma-Aldrich®
siarczan cyny (II)
Formuła: O₄SSn
MW: 214.77 g/mol
Gęstość: 4.15 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011246
Numer CAS: 7488-55-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-302-2
Klasyfikacja Merck : 12,08947