Drukuj
siarczan cyny (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tin(II) sulphate, Tin sulphate, Stannous sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12416.0250 1.12416.1000
1.12416.0250EA 333 PLN
1.12416.0250 1.12416.1000
siarczan cyny (II), Sigma-Aldrich®
siarczan cyny (II)
Formuła: O₄SSn
MW: 214.77 g/mol
Gęstość: 4.15 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011246
Numer CAS: 7488-55-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-302-2
Klasyfikacja Merck : 12,08947
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 214.77 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 1.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)