siarczan cyny (II) ≥95.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 95.5% min
CAS No.: 7488-55-3
Molecular Formula: SnSO4
Formula Weight: 214.77
Physical Form: Powder
Density: 4.15
Melting Point: 378° dec.
Solubility: Soluble in water and dilute H2SO4. Water solution hydrolyzes rapidly with precipitation of basic salt
Merck Reference: 14,8790
MDL No.: MFCD00011246
Tin plating baths
Formuła:
O₄SSn Gęstość: 4,15 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011246 Numer CAS: 7488-55-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-302-2 Klasyfikacja Merck : 14,8790 |