Drukuj
siarczan cyny (II) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
223661000 223665000 223660025
ACRO223661000EA 222 PLN
ACRO223661000 ACRO223665000 ACRO223660025
siarczan cyny (II) 95%
siarczan cyny (II)
Formuła: O₄SSn
Gęstość: 4,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011246
Numer CAS: 7488-55-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-302-2
Klasyfikacja Merck : 12,08947
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Titration Iodimetric ≥94.0 %