Drukuj
siarczan ołowiu (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
307734-100G 307734-500G
SIAL307734-100GEA 203 PLN
SIAL307734-100G SIAL307734-500G
siarczan ołowiu (II), Sigma-Aldrich®
siarczan ołowiu (II)
Formuła: O₄PbS
MW: 303.26 g/mol
Temp. topnienia: 1000
Gęstość: 6.0631 g/cm³ (18 °C)
Numer MDL: MFCD00011166
Numer CAS: 7446-14-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-198-9
Jednostka: 2291
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,05444