siarczan ołowiu (II) ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lead sulphate
10730.09
10730.18
10730.09EA
612
PLN
10730.09
10730.18
siarczan ołowiu (II) ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
siarczan ołowiu (II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 7446-14-2
Molecular Formula: PbSO4
Formula Weight: 303.25
Physical Form: Crystalline
Density: 6.2
Melting Point: 1170°
Merck Reference: 14,5420
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011166
Formuła:
O₄PbS MW: 303.26 g/mol Temp. topnienia: 1170 °C Gęstość: 6.2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011166 Numer CAS: 7446-14-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-198-9 Jednostka: 2291 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,5420 |