Drukuj
Disiarczek wegla ≥99.9%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
270660-1L 270660-100ML 270660-6X1L
270660-1LEA 723 PLN
270660-1L 270660-100ML 270660-6X1L
Disiarczek wegla ≥99.9%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
Disiarczek wegla
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formuła: CS₂
MW: 76.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 46 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –76 °C
Gęstość: 1.264 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011321
Numer CAS: 75-15-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-843-6
Jednostka: 1131
ADR: 3 I
Klasyfikacja Merck : 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Absorbance at 750 nm Max. 0.01
Absorbance 500 nm Max. 0.01
Absorbance at 410 nm Max. 0.05
Absorbance at 403 nm Max. 0.10
Absorbance at 394 nm Max. 0.25
Absorbance at 388 nm Max. 0.50
Absorbance at 386 nm Max. 1.0
Autoignition Temperature 212 °F
Explosion Limit 50 %
Vapor Density 2.67 (vs air)