Drukuj
siarczek ołowiu (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
372595-100G 372595-25G
SIAL372595-100GEA 1390 PLN
SIAL372595-100G SIAL372595-25G
siarczek ołowiu (II), Sigma-Aldrich®
siarczek ołowiu (II)
Formuła: ̍PbS
MW: 239.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 1344
Temp. topnienia: 1114
Gęstość: 7.5 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00016280
Numer CAS: 1314-87-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-246-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,05445