Drukuj
siarczek ołowiu (II) (≥82% Pb)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead sulphide
A10268.36 A10268.0E
A10268.36EA 387 PLN
A10268.36 A10268.0E
siarczek ołowiu (II) (≥82% Pb)
siarczek ołowiu (II)
CAS No.: 1314-87-0 Molecular Formula: PbS Formula Weight: 239.25 Refractive Index: 3.921 Odour: Odourless Melting Point: 1114° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016280
Formuła: PbS
MW: 239.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 1344
Temp. topnienia: 1114
Gęstość: 7.5
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016280
Numer CAS: 1314-87-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-246-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 14,5421