Drukuj
Tetrametoksysilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
87682-1L 87682-250ML
SIAL87682-1LEA 2630 PLN
SIAL87682-1L SIAL87682-250ML
Tetrametoksysilan, Sigma-Aldrich®
Tetrametoksysilan
Formuła: C₄H₁₂O₄Si
Temp. Wrzenia: 121 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008341
Numer CAS: 681-84-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-656-4
Jednostka: 2606
ADR: 6.1,I