Drukuj
Tetrametoksysilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Krzemian metylu, Ortokrzemian tetrametylu
M-Clarity™ quality level = MQ200
218472-100G 218472-500G
SIAL218472-100GEA 424 PLN
SIAL218472-100G SIAL218472-500G
Tetrametoksysilan, Sigma-Aldrich®
Tetrametoksysilan
Formuła: C₄H₁₂O₄Si
MW: 152.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 121
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 26
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008341
Numer CAS: 681-84-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-656-4
Jednostka: 2606
ADR: 6.1 I